Läs mer
Monoetylkaliummalonat, TRC
Produktkod. 30477783
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30477783 1 g
1 options
Produktkod. 30477783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5425301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monoethyl Potassium Malonate
CAS 6148-64-7
Molekylformel C5H7KO4
Kvantitet 1 g
Synonym Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate
InChI formel InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
LEDER [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 3-etoxi-3-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 170.2
Formel vikt 169.9981