Läs mer
Monohexyl Phthalate-d4, TRC
Produktkod. 30135046
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135046 50 mg
17938509 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30135046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM54648250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2469279-12-5
Molekylformel C14H14D4O4
Molekylvikt (g/mol) 254.31
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monohexyl Ester-d4, Phthalic Acid Monohexyl Ester-d4, Flexol DHD-d4, Mono-n-hexyl Phthalate-d4, Monohexyl Phthalate-d4, n-Hexyl Acid Phthalate-d4
LEDER O=C(OCCCCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monohexyl Phthalate-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16)/i5D,6D,8D,9D
Procent renhet >95%