Läs mer
Monohexyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, mono-hexyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 250.1205 |
| Procent renhet | >95% |