Läs mer
Monohydrazide Adipic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monohydrazide Adipic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3/c7-8-5(9)3-1-2-4-6(10)11/h1-4,7H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vikt | 160.0848 |