Läs mer
Monohydroxyisononyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monohydroxyisononyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-13(9-5-3-2-4-8-12-18)22-17(21)15-11-7-6-10-14(15)16(19)20/h6-7,10-11,13,18H,2-5,8-9,12H2,1H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 308.16 |
| Procent renhet | >95% |