Läs mer
Monoisobutyl Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoisobutyl phthalate-d4 |
| CAS | 1219802-26-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H4 H10 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1-(2-methylpropyl) ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monoisobutyl ester D4 (phenyl-D4), Isobutyl hydrogen phthalate-d4, Monoisobutyl phthalate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.26 |
| Visa mer |