missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monoisobutyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoisobutyl Phthalate |
| CAS | 30833-53-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H14 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, monoisobutyl ester (8CI), Monoisobutyl phthalate, Phthalic acid monoisobutyl ester, Isobutyl hydrogen phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?