missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monoisodecyl Phthalate-d4, TRC

Produktkod. 30480563
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30480563 25 mg -
30476135 10 mg -
30479949 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM54790725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C18H22D4O4
Molekylvikt (g/mol) 310.42
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monoisodecyl Ester-d4, Phthalic Acid Isodecyl Ester-d4
LEDER OC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(OCCCCCCCC(C)C)=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monoisodecyl Phthalate-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-14(2)10-6-4-3-5-9-13-22-18(21)16-12-8-7-11-15(16)17(19)20/h7-8,11-12,14H,3-6,9-10,13H2,1-2H3,(H,19,20)/i7D,8D,11D,12D
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.