missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monoisopropyl Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoisopropyl Phthalate-d4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vikt | 212.0987 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?