missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monoisopropyl Phthalate-d4, TRC

Produktkod. 30481506
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481506 10 mg
30472038 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30481506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM54790210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2733160-00-2
Molekylformel C11 D4 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 212.2352
Synonym mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monoisopropyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Monoisopropyl Ester-d4, Phthalic Acid-d4 Monoisopropyl Ester, Monoisopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monoisopropyl Phthalate-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Formel vikt 212.0987
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.