Läs mer
Monomelittoside, MedChemExpress
Beskrivning
Monomelittoside is a natural compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monomelittoside |
| CAS | 20633-72-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Danmelittoside |
| LEDER | O[C@@]([C@@H]1O)(C=CO2)[C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vikt | 362.33 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |