Läs mer
Monometyladipat, 97 %
Produktkod. 10439262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10439262 100 g Glasflaska 100g
10693702 5 g Glasflaska 5g
10011831 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10439262 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102821000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 627-91-8 | C7H12O4 | 160,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-91-8
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00004418
InChI-nyckel UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
PubChem CID 12328
ChEBI CHEBI:70855
IUPAC-namn 6-metoxi-6-oxohexansyra
LEDER COC(=O)CCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethyl adipate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 8,0 °C till 9,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 162,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt >109 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2C(CH2)4CO2CH3
Brytningsindex 1,4390 till 1,4420
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, III, 1711
Formel vikt 160.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Monomethyl adipate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.