Läs mer
Monometyladipat, TRC
Produktkod. 30479624
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30479624 100 g
1 options
Produktkod. 30479624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM564800100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethyl Adipate
CAS 627-91-8
Molekylformel C7H12O4
Kvantitet 100 g
Synonym Hexanedioic Acid 1-Methyl Ester, Adipic Acid Methyl Ester, Adipic Acid Monomethyl Ester, Hexanedioic Acid Monomethyl Ester, 5-Carbomethoxypentanoic Acid, 6-Methoxy-6-oxohexanoic Acid, Methyl 5-Carboxypentanoate, Methyl Adipate, Methyl Hemiadipate, Methyl Hydrogen Adipate, Monomethyl 1,6-Hexanedioate, NSC 55113, NSC 9389
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
LEDER COC(=O)CCCCC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0736