missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monomethyl Arsonothioic Acid (80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monomethyl Arsonothioic Acid |
| CAS | 937022-98-5 |
| Molekylformel | CH5AsO2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methylarsonothioic O,S-Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH5AsO2S/c1-2(3,4)5/h1H3,(H2,3,4,5) |
| LEDER | O=[As](S)(C)O |
| IUPAC-namn | methylarsonothioic O,S-acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.04 |
| Formel vikt | 155.92 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?