Läs mer
Monomethyl auristatin F (MMAF) Antibody (01), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1800.00 SEK - 4190.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Monomethyl auristatin F (MMAF) |
|---|---|
| Klona | 01 |
| Utspädning | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30116222
|
Novus Biologicals
NBP3-31975-100ug |
100 μg |
4190.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30113564
|
Novus Biologicals
NBP3-31975-20ug |
20 μg |
1800.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Monomethyl auristatin F (MMAF) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin F (MMAF) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISASpecifikationer
| Monomethyl auristatin F (MMAF) | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with Monomethyl auristatin F (MMAF) conjugated to BSA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 01 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Non-species specific | |
| 745017-94-1, mafodotin, MMAF (GMP) | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |