Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monometylfumarat |
| CAS | 2756-87-8 |
| Kvantitet | 25 g |
| Smältpunkt | 145 °C till 150 °C |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Byggstenar |
| Molekylformel | C5H6O4 |
| Fysisk form | Pulver eller Kristaller |
| Färg | Vitt till Nästan-vitt |
| Renhet | ≥96,0 % |