missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monomethyl Glutarate-1,5-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monomethyl Glutarate-1,5-13C2 |
| CAS | 1189708-76-6 |
| Molekylformel | C413C2H10O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pentanedioic Acid-13C2 1-Methyl Ester, Glutaric Acid-13C2 Monomethyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)butyric Acid-13C2, 4-Carboxybutanoic Acid-13C2 Methyl Ester, 5-Methoxy-5-oxopentanoic Acid-13C2, Methyl Glutarate-13C2, NSC 93807-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)/i5+1,6+1 |
| LEDER | CO[13C](=O)CCC[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-5-oxo(1,5-^{13}C_{2})pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.13 |
| Formel vikt | 148.0646 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?