missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monomethyl Glutarate, TRC

Produktkod. 30479010
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479010 25 g
30468835 100 g
30474687 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM56650025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1501-27-5
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Synonym 4-(Methoxycarbonyl)butyric acid, 4-Carboxybutanoic acid methyl ester4-Methoxycarbonylbutanoic acid, 5-Methoxy-5-oxopentanoic acid, Glutaric acid methyl half ester, Monomethyl pentanedioate, NSC 93807
IUPAC-namn 5-methoxy-5-oxopentanoic acid
LEDER COC(=O)CCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monomethyl Glutarate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 146.0579
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.