Läs mer
Monometylisoftalat, TRC
Produktkod. 30468830
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30468830 1 g
1 options
Produktkod. 30468830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5247001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethyl Isophthalate
CAS 1877-71-0
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Methyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Monomethyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Methyl Ester Isophthalic Acid, Monomethyl Ester Isophthalic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 3-Carbomethoxybenzoic Acid, Methyl 3-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Isophthalate, Methyl m-Carboxybenzoate, Methyl m-Phthalate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
LEDER COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423