Läs mer
Monometylmonokaliummalonat, 98 %
Produktkod. 10177943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10177943 100 g Glasflaska 100g
10180452 5 g Glasflaska 5g
10073240 25 g Glasflaska 25g
10055723 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10177943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269551000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 38330-80-2 | C4H5O4·K | 156,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38330-80-2
Molekylformel C4H5O4·K
Molekylvikt (g/mol) 156.18
MDL-nummer MFCD00014021
InChI-nyckel WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
PubChem CID 2724687
IUPAC-namn kalium;3-metoxi-3-oxopropanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethyl monopotassium malonate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >200 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel COOKCH2COOCH3
Kvantitet 100 g
Fieser 15,207
Formel vikt 156.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Monomethyl monopotassium malonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.