missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monometylftalat O-Beta-D-glukuronid, TRC

Produktkod. 30009888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009888 5 mg
30006139 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5665455MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53819-80-0
Molekylformel C15H16O10
Molekylvikt (g/mol) 356.28
Synonym 1-(Methyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid, Monomethylphthalate Glucuronide;
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.