Läs mer
Monometylftalat O-Beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30006139
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006139 50 mg
30009888 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM56654550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53819-80-0
Molekylformel C15H16O10
Molekylvikt (g/mol) 356.28
Synonym 1-(Methyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid, Monomethylphthalate Glucuronide;
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1