Läs mer
Monomethyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Monomethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 180.0423 |
| Procent renhet | >95% |