Läs mer
Monometylsuberat, TRC
Produktkod. 30468475
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30468475 5 g
1 options
Produktkod. 30468475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5425905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethyl Suberate
CAS 3946-32-5
Molekylformel C9H16O4
Kvantitet 5 g
Synonym Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COC(=O)CCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 8-metoxi-8-oxoktansyra
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Formel vikt 188.1049