Läs mer
Monometylaminlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™ Produktkod.: 12942155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 SEK
    605.89 SEK / 100ml
    Spara 61.11 SEK
    9% Off
Monometylaminlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12942155 Handla allt Fisher Chemical Produkter
100 mL, Flaska, 100ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12942155
Brand: Fisher Chemical A 029 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 SEK
    605.89 SEK / 100ml
    Spara 61.11 SEK
    9% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel CH3NH3+
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethylamine
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Monometylaminlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™ >