Läs mer
Monomethylarsonous Acid, TRC
Produktkod. 30479797
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479797 10 mg
30465153 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30479797 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM56510010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25400-23-1
Molekylformel CH5AsO2
Molekylvikt (g/mol) 123.97
Synonym Methanearsonous Acid, Methylarsonous Acid
IUPAC-namn methylarsonous acid
LEDER O[As](O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monomethylarsonous Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/CH5AsO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
Formel vikt 123.9506
Procent renhet >95%