Läs mer
Monononyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monononyl Phthalate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 292.167 |