missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monooctyl Phthalate, TRC

Produktkod. 30011995
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011995 50 mg
30003568 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM56665050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5393-19-1
Molekylformel C16 H22 O4
Molekylvikt (g/mol) 278.34
Synonym Phthalic acid, mono-n-octyl ester
IUPAC-namn 2-octoxycarbonylbenzoic acid
LEDER CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Monooctyl Phthalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-2-3-4-5-6-9-12-20-16(19)14-11-8-7-10-13(14)15(17)18/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 278.1518
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.