Läs mer
Monopentyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-n-pentyl phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 236.105 |
| Procent renhet | >95% |