Läs mer
Monopropyl Phthalate-d4, TRC
Produktkod. 30475425
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475425 5 mg
30479959 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30475425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5671025MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795020-91-5
Molekylformel C11 D4 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 212.235
Synonym 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid, mono-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopropyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopropyl ester, Phthalic acid-d4 monopropyl ester, Propyl hydrogen phthalate-d4, Monopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)O)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monopropyl Phthalate-d4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Formel vikt 212.099