missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Monopropylftalat O-Beta-D-glukuronid, TRC

Produktkod. 30011500
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011500 5 mg
30133695 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5671055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

Molekylformel C17H20O10
Molekylvikt (g/mol) 384.33
Synonym 1-(Propyl 1,2-Benzenedicarboxylate} β-D-Glucopyranuronic Acid;
IUPAC-namn (2S,3S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((2-(propoxykarbonyl)bensoyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra
LEDER O=C(OCCC)C1=CC=CC=C1C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)C2O)=O

Specifications

Kemiskt namn eller material Monopropyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O10/c1-2-7-25-15(23)8-5-3-4-6-9(8)16(24)27-17-12(20)10(18)11(19)13(26-17)14(21)22/h3-6,10-13,17-20H,2,7H2,1H3,(H,21,22)/t10?,11-,12?,13-,17-/m0/s1
Formel vikt 384.11
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.