Läs mer
Monopropyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monopropyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 208.0736 |
| Procent renhet | >95% |