Läs mer
Monoquat iodide-(methyl-d3), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15981131 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15981131
Brand: Honeywell Fluka R129425MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 22884-38-4
Fysisk form Powder
Industry Type Herbicides
Kvantitet 25 mg
Kvalitet Analytical Standard