Läs mer
Monoshake magnetisk Microtiter™ Tallrikshaker
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Monoshake är –en slitfri magnetisk mikrotiterplattskakare —för direkt användning på laboratoriebänken. Monoshake är lämplig för skakning av mikrotiterplattor med 96 och 384 brunnar.
- Kraftfulla skakrörelser från 100 till 2000rpm
- Utrymmesbesparande mått, fotavtryck endast något större än en mikrotiterplatta
- Direktstyrd med integrerad hastighetsregulator
- Självcentrerande nollläge för säker, obevakad drift
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 100 till 2000 r/min |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 40 °C (vid 80 % RF) |
| Amplitud | 2 mm |
| Håller | Mikroplatta |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.1 kg |
| Beskrivning | Monoshake, med strömförsörjning |
| Antal positioner | 1 |