Läs mer
Monosialogangliosid GM3 natriumsalt, TRC
Produktkod. 30482169
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30482169 0.5 mg 0.5mg
30482420 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30482169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5671400.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monosialoganglioside GM3 Sodium Salt
Molekylformel C59H107N2NaO21
Kvantitet 0.5 mg
Synonym Ganglioside GM3 Sodium Salt, GLac1 Sodium Salt, GM3 Sodium Salt, Ganglioside M3 Sodium Salt, Hematoside Sodium Salt, Sialosyllactosylceramide Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C59H108N2O21.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)43(68)35-62;/h30,32,40-45,47-57,62-64,66-68,70-74H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,60,65)(H,61,69)(H,75,76);/q;+1/p-1/b32-30+;/t40-,41+,42-,43+,44-,45-,47+,48+,49-,50+,51+,52+,53-,54+,55+,56+,57-,59?;/m0./s1
LEDER O[C@H]1CC(O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](CO)O[C@@H](OC[C@]([C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCCC)([H])N([H])C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@@H](CO)[C@@H]2O)(C(O[Na])=O)O[C@@H]([C@@]([H])([C@]([H])(O)CO)O)[C@@H]1NC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 1203.47