missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monosodium Acid Methane Arsonate Sesquihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylarsonic acid sodium |
| CAS | 2163-80-6 |
| Molekylformel | C H4 As O3 . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methanearsonic acid, monosodium salt (8CI), Ansar 170, Ansar 170L, Ansar 529, Bueno 6, Daconate, Gepiron, MSMA, Monosodium acid methanearsonate, Monosodium acid metharsonate, Monosodium methanearsonate, Monosodium methylarsonate, Sodium acid methanearsonate, Weed 108 |
| InChI formel | InChI=1S/CH5AsO3.Na/c1-2(3,4)5;/h1H3,(H2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].C[As](=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;hydroxy(methyl)arsinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.952 |
| Formel vikt | 161.9274 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?