Läs mer
Mononatriumglutamatmonohydrat, TRC
Produktkod. 30475053
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30475053 100 g
1 options
Produktkod. 30475053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM567150100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monosodium Glutamate Monohydrate
CAS 6106-04-3
Molekylformel C5 H8 N O4 . H2 O . Na
Kvantitet 100 g
Synonym L-Glutamic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), MSG monohydrate, Monosodium L-glutamate monohydrate, Monosodium glutamate monohydrate, Sodium glutamate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
LEDER O.[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxopentananoat; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 187.126
Formel vikt 187.046