Läs mer
Monostearyl Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Monostearyl Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monostearyl Maleate |
| CAS | 2424-62-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Monostearyl Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H40 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Monostearyl Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-octadecoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Visa mer |