Läs mer
Monostearyl Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monostearyl Maleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18- |
| Formel vikt | 368.2927 |
| Procent renhet | >95% |