Läs mer
Monosulfuron Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monosulfuron-ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O5S/c1-9-7-8-15-13(16-9)17-14(20)18-24(21,22)11-6-4-3-5-10(11)12(19)23-2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17,18,20) |
| Formel vikt | 350.0685 |