Läs mer
Monosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monosulfuron |
| CAS | 155860-63-2 |
| Molekylformel | C12 H11 N5 O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N-[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-2-nitro-, Monosulfuron |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5O5S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-12(18)16-23(21,22)10-5-3-2-4-9(10)17(19)20/h2-7H,1H3,(H2,13,14,15,16,18) |
| LEDER | Cc1ccnc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2[N+](=O)[O-])n1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylpyrimidin-2-yl)-3-(2-nitrophenyl)sulfonylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.31 |
| Formel vikt | 337.0481 |