missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monosultap, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monosultap |
| CAS | 29547-00-0 |
| Molekylformel | C5 H12 N O6 S4 . Na |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thiosulfuric acid (H2S2O3), S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monosodium salt (9CI), Thiosulfuric acid, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monosodium salt (8CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, bis(hydrogen sulfate) (ester) monosodium salt (8CI), Monomehypo, Monosultap, SCD, Sha Chong Dan, Shachongdan |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO6S4.Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)O)CSS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-(dimethylamino)-1-sulfonatosulfanyl-3-sulfosulfanylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.4 |
| Formel vikt | 332.9445 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?