Läs mer
Monoxerutin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoxerutin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34O17/c1-10-19(34)22(37)24(39)28(43-10)42-9-17-20(35)23(38)25(40)29(45-17)46-27-21(36)18-15(33)7-12(41-5-4-30)8-16(18)44-26(27)11-2-3-13(31)14(32)6-11/h2-3,6-8,10,17,19-20,22-25,28-35,37-40H,4-5,9H2,1H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,24+,25+,28+,29-/m0/s1 |
| Formel vikt | 654.1796 |