Läs mer
TFA Dostmann™ Monsun trådlös regnmätare
Produktkod. 11897870
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
-50 °C till +70 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift
11897870 -50 °C till +70 °C
1 options
Produktkod. 11897870 Leverantör TFA Dostmann™ Leverantörsnummer 47.3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.77 SEK
    370.36 SEK / Paket med 1
    Save 117.41 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) Trådlös överföring av utetemperatur och nederbördsmängder (max 30 m) med temperaturtrend
Höjd (metrisk) 122 mm
Material Plast
Temperatur (metrisk) Drift -50 °C till +70 °C
Vikt (metrisk) 114 g
Produkttyp Trådlös regnmätare