Läs mer
Montana Pesticide Mixture 270 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abamectin∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Chlormequat chloride∣Cyfluthrin∣Daminozide∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Pyrethrins∣Spinosad∣Spirotetramat∣Trifloxystrobin |
| CAS | 71751-41-2, 57960-19-7, 149877-41-8, 82657-04-3, 999-81-5, 68359-37-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abamectin∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Chlormequat chloride∣Cyfluthrin∣Daminozide∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Pyrethrins∣Spinosad∣Spirotetramat∣Trifloxystrobin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 10 μg/mL∣Acequinocyl 10 μg/mL∣Bifenazate 10 μg/mL∣Bifenthrin 10 μg/mL∣Chlormequat chloride 10 μg/mL∣Cyfluthrin 10 μg/mL∣Daminozide 10 μg/mL∣Etoxazole 10 μg/mL∣Fenoxycarb 10 μg/mL∣Imazalil 10 μg/mL∣Imidacloprid 10 μg/mL∣Myclobutanil 10 μg/mL∣Paclobutrazol 10 μg/mL∣Pyrethrins 10 μg/mL∣Spinosad 10 μg/mL∣Spirotetramat 10 μg/mL∣Trifloxystrobin 10 μg/mL |