missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Montelukast Acyl-Beta-D-glucuronide Acetic Acid Salt, TRC

Produktkod. 30010348
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010348 10 mg
30011068 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM56801010MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C43H48ClNO11S
Molekylvikt (g/mol) 822.36
Synonym 1-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetate] β-D-Glucopyranuronic Acid Acetic Acid Salt, Montelukast M1 Acetic acid Salt
LEDER O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@H](OC(CC1(CC1)CS[C@H](CCC2=C(C(O)(C)C)C=CC=C2)C3=CC(/C=C/C(C=C4)=NC5=C4C=CC(Cl)=C5)=CC=C3)=O)C6O)C6O.CC(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Montelukast Acyl-beta-D-glucuronide Acetic Acid Salt
Kvantitet 10 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.