Läs mer
Montelukast Bis-sulfide (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast Bis-sulfide (mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H46ClNO5S2/c1-39(2,48)33-9-4-3-6-27(33)12-15-35(49-25-40(16-17-40)23-37(44)45)29-7-5-8-30(20-29)36(50-26-41(18-19-41)24-38(46)47)22-32-14-11-28-10-13-31(42)21-34(28)43-32/h3-11,13-14,20-21,35-36,48H,12,15-19,22-26H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)/t35-,36?/m1/s1 |
| Formel vikt | 731.2506 |