missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Montelukast Cyclized Ether impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast Cyclizate |
| CAS | 168214-67-3 |
| Molekylformel | C29 H26 Cl N O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Quinoline, 7-chloro-2-[2-[3-(1,3,4,5-tetrahydro-1,1-dimethyl-2-benzoxepin-3-yl)phenyl]ethenyl]-, 7-Chloro-2-{2-[3-(1,1-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c]-oxepin-3-yl)phenyl]vinyl}quinoline, Montelukast Cyclizate Ether Impurity, Montelukast Cyclizate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26ClNO/c1-29(2)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32-29)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28H,13,17H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)OC(CCc2ccccc12)c3cccc(C=Cc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-2-[2-[3-(1,1-dimethyl-4,5-dihydro-3H-2-benzoxepin-3-yl)phenyl]ethenyl]quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.98 |
| Formel vikt | 439.1703 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?