Läs mer
Montelukast-d6 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast-d6 Sodium Salt |
| Molekylformel | C35H29D6ClNNaO3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl-d6)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid Sodium Salt, MK-476-d6, Singulair |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m1./s1/i1D3,2D3; |
| LEDER | ClC1=CC(N=C(/C=C/C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC3)CC(O[Na])=O)CCC4=C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=CC=C4)=C2)C=C5)=C5C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.2 |