Läs mer
Montelukast Dicyclohexylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast Dicyclohexylamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36ClNO3S.C12H23N/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);11-13H,1-10H2/b15-10+;/t32-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 766.3935 |
| Procent renhet | >95% |